Learn More
N-(3-Acetil-4-hidroxifenil)butiramida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 40188-45-2 | C12H15NO3 | 221.26 g/mol
26.85€ - 323.00€
CAS 40188-45-2
Fórmula molecular C12H15NO3
Peso molecular (g/mol) 221.26
Número MDL MFCD00798556
Clave InChI FGWZEOPEZISTTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetyl-4-butyramidophenol, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butyramide, ac-hophe-oh, unii-14qjb65r4v, 3'-acetyl-4'-hydroxybutyranilide, butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl, 5'-butyramido-2'-hydroxyacetophenone, acebutolol impurity c, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamid
PubChem CID 736331
Nombre IUPAC N-(3-Acetil-4-hidroxifenil)butanamida
SMILES CCCC(=O)NC1=CC=C(O)C(=C1)C(C)=O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11482958
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18672.18
50 g
26.85€
50 g
11492958
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18672.30
250 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11472958
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18672.0B
1000 g
323.00€
1000 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
40188-45-2
221.26
FGWZEOPEZISTTR-UHFFFAOYSA-N
736331
CCCC(=O)NC1=CC=C(O)C(=C1)C(C)=O
C12H15NO3
MFCD00798556
2-acetyl-4-butyramidophenol, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butyramide, ac-hophe-oh, unii-14qjb65r4v, 3'-acetyl-4'-hydroxybutyranilide, butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl, 5'-butyramido-2'-hydroxyacetophenone, acebutolol impurity c, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamid
N-(3-Acetil-4-hidroxifenil)butanamida
Especificaciones
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramide
124°C to 126°C
MFCD00798556
FGWZEOPEZISTTR-UHFFFAOYSA-N
N-(3-Acetil-4-hidroxifenil)butanamida
736331
97%
40188-45-2
C12H15NO3
2-acetyl-4-butyramidophenol, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butyramide, ac-hophe-oh, unii-14qjb65r4v, 3'-acetyl-4'-hydroxybutyranilide, butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl, 5'-butyramido-2'-hydroxyacetophenone, acebutolol impurity c, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamid
CCCC(=O)NC1=CC=C(O)C(=C1)C(C)=O
221.26
221.26
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 254-831-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes