Learn More
Clorhidrato de metiléster N(epsilon)-benziloxicarbonil-L-lisina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 27894-50-4 | C15H23ClN2O4 | 330.81 g/mol
34.20€ - 118.00€
CAS | 27894-50-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C15H23ClN2O4 |
Peso molecular (g/mol) | 330.81 |
Número MDL | MFCD00034846 |
Clave InChI | QPNJISLOYQGQTI-ZOWNYOTGSA-N |
Sinónimo | h-lys z-ome.hcl, h-lys z-ome hcl, s-methyl 2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoate hydrochloride, h-lys z-ome hydrochloride, n epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine methyl ester hydrochloride, nepsilon-cbz-l-lysine methyl ester hydrochloride, methyl 2s-2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoate hydrochloride, lys z-ome.hcl, h-lys z-ome?cl, h-lys cbz-och3.hcl |
PubChem CID | 12935371 |
Nombre IUPAC | methyl (2S)-2-amino-6-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}hexanoate hydrochloride |
SMILES | Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11322247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09744.03 |
1 g |
34.20€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11332247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09744.06 |
5 g |
118.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
27894-50-4 | |
330.81 | |
QPNJISLOYQGQTI-ZOWNYOTGSA-N | |
12935371 | |
Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1 |
C15H23ClN2O4 | |
MFCD00034846 | |
h-lys z-ome.hcl, h-lys z-ome hcl, s-methyl 2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoate hydrochloride, h-lys z-ome hydrochloride, n epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine methyl ester hydrochloride, nepsilon-cbz-l-lysine methyl ester hydrochloride, methyl 2s-2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoate hydrochloride, lys z-ome.hcl, h-lys z-ome?cl, h-lys cbz-och3.hcl | |
methyl (2S)-2-amino-6-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}hexanoate hydrochloride |
Especificaciones
N(epsilon)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine methyl ester hydrochloride | |
27894-50-4 | |
MFCD00034846 | |
h-lys z-ome.hcl, h-lys z-ome hcl, s-methyl 2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoate hydrochloride, h-lys z-ome hydrochloride, n epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine methyl ester hydrochloride, nepsilon-cbz-l-lysine methyl ester hydrochloride, methyl 2s-2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoate hydrochloride, lys z-ome.hcl, h-lys z-ome?cl, h-lys cbz-och3.hcl | |
Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1 | |
330.81 | |
330.81 | |
95% |
115°C to 118°C | |
C15H23ClN2O4 | |
3578476 | |
QPNJISLOYQGQTI-ZOWNYOTGSA-N | |
methyl (2S)-2-amino-6-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}hexanoate hydrochloride | |
12935371 | |
+14.5° (c=2 in Water) |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 248-715-9
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Mantener frío