Learn More
n-Hexane, 95%, Optima™ for HPLC and GC/MS, Fisher Chemical™
Disolvente versátil y de alta pureza adecuado para HPLC, espectrofotometría y análisis de GC/MS
85.80€ - 560.00€
CAS | 110-54-3, 107-83-5, 96-14-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H14 |
Peso molecular (g/mol) | 86.18 |
Número MDL | MFCD02179311 |
Clave InChI | VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes |
PubChem CID | 8058 |
ChEBI | CHEBI:29021 |
Nombre IUPAC | hexano |
SMILES | CCCCCC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16594334
|
Fisher Chemical
H306-1 |
1 L | Vidrio sodocálcico ámbar |
85.80€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16504344
|
Fisher Chemical
H306-4 |
4 L | Vidrio sodocálcico ámbar |
560.00€
4 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16514344
|
Fisher Chemical
H306SK-4 |
4 L | Vidrio ámbar Safe-Cote™ |
267.00€
4 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Revisado para contaminantes fluorescentes y absorbentes de rayos UV para reducir las interferencias y permitir líneas base más suaves
- Eficacia probada en GC/MS
- También cumple las especificaciones ACS
- Para uso exclusivo en investigación
110-54-3, 107-83-5, 96-14-0 | |
86.18 | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
8058 | |
hexano |
C6H14 | |
MFCD02179311 | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
CHEBI:29021 | |
CCCCCC |
Especificaciones
n-Hexane | |
0.005 AU max. at 254nm, 0.005 AU max. at 280nm, 0.07 AU max. at 220nm, 0.25 AU max. at 210nm, 1.00 AU max. at 195nm | |
Incolora | |
69°C | |
Líquido | |
1.3710 to 1.3750 (at 25°C) | |
1ppm max. | |
MFCD02179311 | |
1208 | |
0.01% max. | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
hexano | |
8058 | |
86.17 |
-95°C | |
110-54-3, 107-83-5, 96-14-0 | |
0.659g/cm³ | |
Pass Test | |
Also meets ACS specifications | |
95% | |
C6H14 | |
160mbar at 20°C | |
0.31 mPa/s at 20°C | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
CCCCCC | |
86.18 | |
CHEBI:29021 | |
OPTIMA™ |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class 3, : Flammable Liquid
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- n-Hexane
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: hexane, 2-methylpentane, 3-methylpentane