Learn More
N-Isopropil-4-nitroanilina, + 97 %, Thermo Scientific™
29.80€ - 346.73€
CAS | 25186-43-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H12N2O2 |
Peso molecular (g/mol) | 180.207 |
Número MDL | MFCD00128997 |
Clave InChI | VTSUWHFLMJLYKN-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | n-isopropyl-4-nitroaniline, benzenamine, n-1-methylethyl-4-nitro, 4-isopropylamino-nitrobenzene, p-nitrophenyl-isopropylamine, 4-nitro-n-propan-2-yl aniline, n-1-methylethyl-4-nitroaniline, benzenamine,n-1-methylethyl-4-nitro |
PubChem CID | 32833 |
Nombre IUPAC | 4-nitro-N-propan-2-ilanilina |
SMILES | CC(C)NC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15499067
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52375.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15479067
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52375.03 |
1 g | N/A | ||||||
15489067
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52375.06 |
5 g | N/A | ||||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
25186-43-0 | |
180.207 | |
VTSUWHFLMJLYKN-UHFFFAOYSA-N | |
32833 | |
CC(C)NC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-] |
C9H12N2O2 | |
MFCD00128997 | |
n-isopropyl-4-nitroaniline, benzenamine, n-1-methylethyl-4-nitro, 4-isopropylamino-nitrobenzene, p-nitrophenyl-isopropylamine, 4-nitro-n-propan-2-yl aniline, n-1-methylethyl-4-nitroaniline, benzenamine,n-1-methylethyl-4-nitro | |
4-nitro-N-propan-2-ilanilina |
Especificaciones
N-Isopropyl-4-nitroaniline | |
C9H12N2O2 | |
UN2811 | |
VTSUWHFLMJLYKN-UHFFFAOYSA-N | |
4-nitro-N-propan-2-ilanilina | |
32833 | |
≥97% |
25186-43-0 | |
MFCD00128997 | |
n-isopropyl-4-nitroaniline, benzenamine, n-1-methylethyl-4-nitro, 4-isopropylamino-nitrobenzene, p-nitrophenyl-isopropylamine, 4-nitro-n-propan-2-yl aniline, n-1-methylethyl-4-nitroaniline, benzenamine,n-1-methylethyl-4-nitro | |
CC(C)NC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-] | |
180.207 | |
180.2 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H331-H302-H312
Toxic if inhaled.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 246-721-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- N-Isopropyl-4-nitroaniline
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: N-(1-methylethyl)-4-nitrobenzenamine