Learn More
N,N'-Diisobutil-1,6-hexanodiamina, 97 %, Thermo Scientific™
25.01€ - 98.25€
CAS | 16121-92-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C14H32N2 |
Peso molecular (g/mol) | 228.424 |
Número MDL | MFCD00048339 |
Clave InChI | LTRQCWUIJWVNNK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | n,n'-diisobutyl-1,6-hexanediamine, 1,6-hexanediamine, n,n'-bis 2-methylpropyl, n,n'-diisobutylhexanediamine, acmc-1bs6j, diisobutyl-hexamethylendiamin, n,n/'-diisobutylhexanediamine, n,n'-di isobutyl hexamethylenediamine, n,n'-diisobutyl-1,6-hexane diamine, n,n'-bis 2-methylpropyl hexane-1,6-diamine |
PubChem CID | 177722 |
Nombre IUPAC | N,N'-bis(2-Metilpropil)hexano-1,6-diamina |
SMILES | CC(C)CNCCCCCCNCC(C)C |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
16121-92-9 | |
228.424 | |
LTRQCWUIJWVNNK-UHFFFAOYSA-N | |
177722 | |
CC(C)CNCCCCCCNCC(C)C |
C14H32N2 | |
MFCD00048339 | |
n,n'-diisobutyl-1,6-hexanediamine, 1,6-hexanediamine, n,n'-bis 2-methylpropyl, n,n'-diisobutylhexanediamine, acmc-1bs6j, diisobutyl-hexamethylendiamin, n,n/'-diisobutylhexanediamine, n,n'-di isobutyl hexamethylenediamine, n,n'-diisobutyl-1,6-hexane diamine, n,n'-bis 2-methylpropyl hexane-1,6-diamine | |
N,N'-bis(2-Metilpropil)hexano-1,6-diamina |
Especificaciones
N,N'-Diisobutyl-1,6-hexanediamine | |
C14H32N2 | |
n,n'-diisobutyl-1,6-hexanediamine, 1,6-hexanediamine, n,n'-bis 2-methylpropyl, n,n'-diisobutylhexanediamine, acmc-1bs6j, diisobutyl-hexamethylendiamin, n,n/'-diisobutylhexanediamine, n,n'-di isobutyl hexamethylenediamine, n,n'-diisobutyl-1,6-hexane diamine, n,n'-bis 2-methylpropyl hexane-1,6-diamine | |
CC(C)CNCCCCCCNCC(C)C | |
228.424 | |
228.41 |
16121-92-9 | |
MFCD00048339 | |
LTRQCWUIJWVNNK-UHFFFAOYSA-N | |
N,N'-bis(2-Metilpropil)hexano-1,6-diamina | |
177722 | |
97% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning