Learn More
N-(n-Octil)-n-pentilamina, + 98 %, Thermo Scientific™
30.70€ - 88.89€
CAS | 6835-13-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C17H15ClNO4 |
Peso molecular (g/mol) | 332.76 |
Número MDL | MFCD03093075 |
Clave InChI | HEFAXWHJDHPLEJ-UHFFFAOYNA-M |
Sinónimo | n-n-octyl-n-pentylamine, pentyloctylamine, octyl pentyl amine, n-n-octyl-n-pentylamine, 98+% |
PubChem CID | 20069586 |
SMILES | CC(OC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC1=CC=C(Cl)C=C1C)C([O-])=O |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
6835-13-8 | |
332.76 | |
HEFAXWHJDHPLEJ-UHFFFAOYNA-M | |
20069586 |
C17H15ClNO4 | |
MFCD03093075 | |
n-n-octyl-n-pentylamine, pentyloctylamine, octyl pentyl amine, n-n-octyl-n-pentylamine, 98+% | |
CC(OC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC1=CC=C(Cl)C=C1C)C([O-])=O |
Especificaciones
N-(n-Octyl)-n-pentylamine | |
C17H15ClNO4 | |
MFCD03093075 | |
7524567 | |
n-n-octyl-n-pentylamine, pentyloctylamine, octyl pentyl amine, n-n-octyl-n-pentylamine, 98+% | |
CC(OC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC1=CC=C(Cl)C=C1C)C([O-])=O | |
332.76 | |
199.38 |
6835-13-8 | |
1.437 | |
UN2735 | |
Air Sensitive | |
HEFAXWHJDHPLEJ-UHFFFAOYNA-M | |
N-pentiloctan-1-amina | |
20069586 | |
≥98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:AMINAS, LÍQUIDO, CORROSIVO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes