Learn More
n-Octil-β-D-glucopiranósido (polvo cristalino blanco), Fisher BioReagents
51.20€ - 877.00€
CAS | 29836-26-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C14H28O6 |
Peso molecular (g/mol) | 292.37 |
Número MDL | MFCD00063288 |
Clave InChI | HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N |
PubChem CID | 62852 |
SMILES | CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10214873
|
Fisher BioReagents
BP585-500 |
500 mg | Poly Micro Tube | N/A | |||||
10071693
|
Fisher BioReagents
BP585-1 |
1 g | Microtubo de polipropileno | N/A | |||||
10326843
|
Fisher BioReagents
BP585-5 |
5 g | Frasco de polipropileno ámbar |
323.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10071073
|
Fisher BioReagents
BP585-25 |
25 g | Frasco de polipropileno ámbar |
877.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
El n-octil-β-D-glucopiranósido es un detergente no iónico altamente purificado.
29836-26-8 | |
292.37 | |
HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N | |
CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
C14H28O6 | |
MFCD00063288 | |
62852 |
Especificaciones
0.3 max. at 260nm | |
White | |
Polvo/Sólido | |
≥98 % | |
C14H28O6 | |
15, 6857 | |
CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O | |
292.37 | |
292.4 |
n-Octyl-β-D-Glucopyranoside | |
29836-26-8 | |
105°C | |
-28.0 to -32.0° (+ or -) | |
MFCD00063288 | |
HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N | |
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-(octiloxi)oxano-3,4,5-triol | |
62852 |
Seguridad y manipulación
Emergency Overview
The toxicological properties have not been fully investigated.
NFPA
Health: 1
Flammability:
Signal Word: CAUTION!
Recommended Storage : -20 °C
Nombre del producto
- n-Octyl-beta-D-glucopyranoside