Learn More
Bromuro de N-fenacilpiridinio, 97 %, Thermo Scientific™
18.59€ - 62.01€
CAS | 16883-69-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C13H12BrNO |
Peso molecular (g/mol) | 278.15 |
Clave InChI | PXSUMUYPXZEXDT-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | 1-phenacylpyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenylethyl pyridin-1-ium bromide, n-phenacylpyridinium bromide, 1-phenacylpyridiniumbromide, 1-acetophenonepyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenylethyl pyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenyl-ethyl-pyridinium, bromide, phenacylpyridinium bromide, acmc-1c6a6, 1-phenacyl-pyridinium bromide |
PubChem CID | 2798954 |
Nombre IUPAC | 1-fenil-2-piridin-1-io-1-iletanona; bromuro |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)C[N+]2=CC=CC=C2.[Br-] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15770879
|
Thermo Scientific Acros
450120100 |
10 g |
18.59€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15780879
|
Thermo Scientific Acros
450120500 |
50 g |
62.01€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
16883-69-5 | |
278.15 | |
1-phenacylpyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenylethyl pyridin-1-ium bromide, n-phenacylpyridinium bromide, 1-phenacylpyridiniumbromide, 1-acetophenonepyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenylethyl pyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenyl-ethyl-pyridinium, bromide, phenacylpyridinium bromide, acmc-1c6a6, 1-phenacyl-pyridinium bromide | |
1-fenil-2-piridin-1-io-1-iletanona; bromuro |
C13H12BrNO | |
PXSUMUYPXZEXDT-UHFFFAOYSA-M | |
2798954 | |
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C[N+]2=CC=CC=C2.[Br-] |
Especificaciones
N-Phenacylpyridinium bromide | |
193.0°C to 195.0°C | |
96% min. (Argentometry) | |
1-phenacylpyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenylethyl pyridin-1-ium bromide, n-phenacylpyridinium bromide, 1-phenacylpyridiniumbromide, 1-acetophenonepyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenylethyl pyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenyl-ethyl-pyridinium, bromide, phenacylpyridinium bromide, acmc-1c6a6, 1-phenacyl-pyridinium bromide | |
PXSUMUYPXZEXDT-UHFFFAOYSA-M | |
1-fenil-2-piridin-1-io-1-iletanona; bromuro | |
2798954 | |
97% |
16883-69-5 | |
Auténtico | |
C13H12BrNO | |
Solubility in water: soluble. | |
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C[N+]2=CC=CC=C2.[Br-] | |
278.15 | |
278.15 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración de GHS P
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
En caso de irritación cutánea:Buscar asesoramiento o asistencia médica inmediata.
Si la irritación ocular persiste:Buscar asesoramiento o asistencia médica inmediata.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Enjuagar con precaución
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 240-919-6
- N-Phenacylpyridinium bromide
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 1-(2-Oxo-2-phenylethyl)pyridinium bromide