Learn More
n-tricosano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 638-67-5 | C23H48 | 324.637 g/mol
67.65€ - 809.00€
CAS | 638-67-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C23H48 |
Peso molecular (g/mol) | 324.637 |
Número MDL | MFCD00009350 |
Clave InChI | FIGVVZUWCLSUEI-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | n-tricosane, tricosan, docosane, methyl, unii-t166b8r1vc, ch3-ch2 21-ch3, tricosane, analytical standard, tricosane, tricosane standardmaterialforgc, unii-j3n6x3yk96 component |
PubChem CID | 12534 |
ChEBI | CHEBI:32934 |
Nombre IUPAC | tricosano |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11431978
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14577.06 |
5 g |
67.65€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11441978
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14577.14 |
25 g |
223.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11451978
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14577.22 |
100 g |
809.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
n-Tricosane is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl n-tricosano se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Incompatible con agentes oxidantes.
638-67-5 | |
324.637 | |
FIGVVZUWCLSUEI-UHFFFAOYSA-N | |
12534 | |
tricosano |
C23H48 | |
MFCD00009350 | |
n-tricosane, tricosan, docosane, methyl, unii-t166b8r1vc, ch3-ch2 21-ch3, tricosane, analytical standard, tricosane, tricosane standardmaterialforgc, unii-j3n6x3yk96 component | |
CHEBI:32934 | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
Especificaciones
n-Tricosane | |
47°C to 50°C | |
199°C to 200°C (3 mmHg) | |
C23H48 | |
MFCD00009350 | |
n-tricosane, tricosan, docosane, methyl, unii-t166b8r1vc, ch3-ch2 21-ch3, tricosane, analytical standard, tricosane, tricosane standardmaterialforgc, unii-j3n6x3yk96 component | |
FIGVVZUWCLSUEI-UHFFFAOYSA-N | |
tricosano | |
12534 | |
324.64 |
638-67-5 | |
0.7969 | |
>110°C (230°F) | |
1.4468 | |
1756000 | |
Insoluble in water. | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC | |
324.637 | |
CHEBI:32934 | |
99% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 211-347-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes