Learn More
N-(trimetilsilil)dietilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 996-50-9 | C7H19NSi | 145.32 g/mol
51.96€ - 144.72€
CAS 996-50-9
Fórmula molecular C7H19NSi
Peso molecular (g/mol) 145.32
Número MDL MFCD00009040
Clave InChI JOOMLFKONHCLCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine, trimethylsilyldiethylamine, diethylaminotrimethylsilane, n,n-diethyltrimethylsilylamine, n,n-diethyl-1,1,1-trimethylsilanamine, n,n-diethylaminotrimethylsilane, diethyl trimethylsilyl amine, n-trimethylsilyldiethylamine, diethylamino trimethylsilane, n-trimethylsilyl diethylamine
PubChem CID 70454
ChEBI CHEBI:85070
Nombre IUPAC N-etil-N-trimetilsililetanamina
SMILES CCN(CC)[Si](C)(C)C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11493657
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18149.14
25 g
51.96€
25 g
11403667
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18149.22
100 g
144.72€
100 g
Descripción
Descripción
It is used to derivative polar organic compounds. N,N-Diethyl(trimethylsilyl)amine is a chemical reagent with wide application in organic chemistry and used in stereo specific addition reactions as well as in SN2 nucleophilic substitutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para compuestos orgánicos polares derivados. La N,N-dietil(trimetilsilil)amina es un reactivo químico con amplia aplicación en química orgánica y se utiliza en reacciones de adición específicas estéreo, así como en sustituciones nucleofílicas SN2.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad. Almacenar en gas inerte. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Especificaciones
996-50-9
145.32
JOOMLFKONHCLCJ-UHFFFAOYSA-N
70454
N-etil-N-trimetilsililetanamina
C7H19NSi
MFCD00009040
n,n-diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine, trimethylsilyldiethylamine, diethylaminotrimethylsilane, n,n-diethyltrimethylsilylamine, n,n-diethyl-1,1,1-trimethylsilanamine, n,n-diethylaminotrimethylsilane, diethyl trimethylsilyl amine, n-trimethylsilyldiethylamine, diethylamino trimethylsilane, n-trimethylsilyl diethylamine
CHEBI:85070
CCN(CC)[Si](C)(C)C
Especificaciones
125°C to 126°C
-10°C
C7H19NSi
UN2733
10°C (50°F)
Hydrolyzes in water.
CCN(CC)[Si](C)(C)C
145.32
CHEBI:85070
98%
1.411
0.76
N-(Trimethylsilyl)diethylamine
996-50-9
MFCD00009040
635718
n,n-diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine, trimethylsilyldiethylamine, diethylaminotrimethylsilane, n,n-diethyltrimethylsilylamine, n,n-diethyl-1,1,1-trimethylsilanamine, n,n-diethylaminotrimethylsilane, diethyl trimethylsilyl amine, n-trimethylsilyldiethylamine, diethylamino trimethylsilane, n-trimethylsilyl diethylamine
JOOMLFKONHCLCJ-UHFFFAOYSA-N
N-etil-N-trimetilsililetanamina
70454
145.32
Amine-like
Moisture sensitive
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H225-H314-H318
Líquido y vapor altamente inflamables.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H225-H314.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:AMINAS, INFLAMABLE, CORROSIVO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 213-637-6
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
Nombre del producto
  • N-(Trimethylsilyl)diethylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: N-(Trimethylsilyl)diethylamine