Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Biotainer™ Bottles
Elimine los costes de limpieza, esterilización y validaciones relacionadas con estos frascos con esterilización certificada y listos para su uso.
Marca: Thermo Scientific™ 3750-24
870.21 EUR hasta el 2025-07-04
Use el código promocional "24147" para aplicar la oferta.
Descripción
Elimine los costes de limpieza, esterilización y validaciones relacionadas con frascos Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ de HDPE, ideales para el almacenamiento y transporte de materiales biológicos. Estos frascos ofrecen una excelente resistencia química y soportan condiciones de almacenamiento de -100° a +120 °C. Biotainers tienen esterilización certificada y están listos para su uso.
Características principales:- Tapones de 38 mm de polipropileno revestidos de silicona para una garantía a prueba de fugas†
- Esterilizados mediante irradiación gamma hasta un nivel garantizado de esterilización (SAL) de 10-6
- Avalados por una amplia documentación de validación
- Aptos para condiciones de almacenamiento de -100° a +120 °C
Especificaciones
4 l | |
HDPE Biotainer con banda de signos de manipulación, pack de laboratorio | |
1,1 in | |
Almacenamiento y transporte, Transportation | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
8/Pk. | |
8/paq. 24/caja | |
-100°C to 120°C | |
Sí | |
Estrecha | |
299 mm | |
11,77 in | |
143 mm |
135,3 oz | |
5,6 in | |
28 mm | |
Precinto de seguridad alrededor del cuello y el tapón | |
24/Cs. | |
Tamper-evident band, Lab-pack | |
Estéril | |
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), no citotóxico, USP <661>, apirógeno, FDA 21 CFR 177,1520 | |
Not Autoclavable | |
Forma redonda | |
Frasco | |
38 mm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.