Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Biotainer™ Bottles
Elimine los costes de limpieza, esterilización y validaciones relacionadas con estos frascos con esterilización certificada y listos para su uso.
887.00€ - 1135.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 4 l |
---|---|
Capacidad (imperial) | 135,3 oz |
Diámetro (imperial) | 5,6 in |
Diámetro interior del cuello (imperial) | 1,1 in |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 28 mm |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10453248
|
Thermo Scientific™
3751-24 |
4 l | Bulk-pack |
1085.00€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10003917
|
Thermo Scientific™
3751-42 |
4 l | Lab-pack |
887.00€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11339674
|
Thermo Scientific™
3750-24 |
4 l | Tamper-evident band, Lab-pack |
1135.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Elimine los costes de limpieza, esterilización y validaciones relacionadas con frascos Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ de HDPE, ideales para el almacenamiento y transporte de materiales biológicos. Estos frascos ofrecen una excelente resistencia química y soportan condiciones de almacenamiento de -100° a +120 °C. Biotainers tienen esterilización certificada y están listos para su uso.
Características principales:- Tapones de 38 mm de polipropileno revestidos de silicona para una garantía a prueba de fugas†
- Esterilizados mediante irradiación gamma hasta un nivel garantizado de esterilización (SAL) de 10-6
- Avalados por una amplia documentación de validación
- Aptos para condiciones de almacenamiento de - 100 °C a + 120 °C
Especificaciones
4 l | |
5,6 in | |
28 mm | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
24/paq. 24/caja | |
-100°C to 120°C | |
Sí | |
Estrecha | |
299 mm | |
11,77 in | |
143 mm |
135,3 oz | |
1,1 in | |
Almacenamiento y transporte, Transportation | |
24/Cs. | |
Estéril | |
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), no citotóxico, USP <661>, apirógeno, FDA 21 CFR 177,1520 | |
Not Autoclavable | |
Forma redonda | |
Media Storage Bottle | |
38 mm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.