Learn More
Thermo Scientific™ Frascos para envasado de boca estrecha Nalgene™; HDPE de ámbar translúcido con tapones de PP de ámbar opaco, embalaje a granel
Almacene, envíe y embale líquidos sensibles a la luz de forma segura con estos frascos de boca estrecha translúcidos color ámbar, con una construcción robusta y tapones de PP ámbar.
293.91€
Especificaciones
Descripción | Frascos de envasado de boca estrecha |
---|---|
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Color del tapón | Ámbar opaco |
Closure Included | Sí |
Boca | Estrecha |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10553955
![]() |
Thermo Scientific™
312084-0004 |
125 ml | 24-415 mm |
N/A
|
N/A | ||||
10292283
![]() |
Thermo Scientific™
312084-0016 |
500 ml | 28-415 mm |
293.91€
paquete de 125 |
Fecha estimada de envoi: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Los frascos para envasado de boca estrecha de HDPE ámbar translúcido Thermo Scientific™ Nalgene son robustos para poder cumplir con su función de envasado y se venden con tapones de polipropileno ámbar.
Los frascos para envasado de boca estrecha de color ámbar translúcido están diseñados para almacenar, transportar y envasar líquidos fotosensibles.
- Impacto y resistencia química excelentes Incluye tapones de polipropileno de ámbar opaco Frascos de ámbar translúcido que proporcionan una protección ligera y permiten ver el líquido de su interior A prueba de fugas†
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón.
†
Especificaciones
Frascos de envasado de boca estrecha | |
Ámbar opaco | |
Estrecha | |
Polipropileno |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Sí | |
Forma redonda | |
Rosca (embalaje a granel, sin montar) |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.