Learn More
Thermo Scientific™ Kit de viales certificados sin montar National™
Los kits de viales certificados sin montar National Thermo Scientific™ le proporcionan la garantía adicional de que el producto cumplirá en todo momento rigurosos estándares de fabricación.
Marca: Thermo Scientific™ CERT4000-80
Descripción
Los kits de viales certificados sin montar National Thermo Scientific™ le proporcionan la garantía adicional de que el producto cumplirá en todo momento rigurosos estándares de fabricación.
- Lote totalmente probado para análisis mediante HPLC y GC
- Certificado de conformidad en cada paquete
- Tapones unidos para evitar el paso a presión de los septos
- Vidrio de borosilicato de expansión 33 de tipo 1 transparente o vidrio de borosilicato de expansión 51 de tipo 2 ámbar
- Con parche de identificación o sin él
- Microviales o insertos fijos para el muestreo de volúmenes reducidos
Especificaciones
Certified Target DP 2mL Clear Vial, 9mm Screw Thread | |
PTFE, Rubber | |
PTFE/caucho | |
Screw Cap |
Clear | |
2 mL | |
PTFE, Rubber | |
9-425 |