Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Guantes de neopreno
Protección de neopreno unido de una pieza contra la penetración de líquidos o gases
309.00€ - 333.00€
Especificaciones
Color Negro
Material Neopreno unido
Para utilizar con (equipo) Cajas de guantes con puertos de 8 pulg
Cantidad 2/pack
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
11747385
Ver productos accesorios Ver documentos
Bel-Art™ SP Scienceware™
H50025-0542
Pequeño N/A N/A N/A
11777385
Ver productos accesorios Ver documentos
Bel-Art™ SP Scienceware™
H50025-0548
XL N/A N/A N/A
Descripción
Descripción
  • Se utiliza para cajas de guantes con puertos para guantes de 8 pulg
  • Requiere anillos de sujeción para mantener los guantes en su lugar
Especificaciones
Especificaciones
Negro
Neopreno unido
Cajas de guantes con puertos de 8 pulg
2/pack