Learn More
Níquel aluminio, Thermo Scientific Chemicals
Revestimientos resistentes al desgaste
125.63€ - 336.68€
CAS 12635-27-7
Fórmula molecular AlNi
Peso molecular (g/mol) 85.675
Número MDL MFCD00167392
Clave InChI NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Aluminum Nickel
PubChem CID 6336846
Nombre IUPAC aluminio;níquel
SMILES [Al].[Ni]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11369147
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
039828.22
100 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11359147
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
039828.36
500 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Nickel Aluminum is used as wear resistant coatings. It is also used for the preparation of Raney™ Nickel catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
12635-27-7
85.675
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
6336846
[Al].[Ni]
AlNi
MFCD00167392
Aluminum Nickel
aluminio;níquel
Especificaciones
Nickel Aluminum
12635-27-7
AlNi
UN3208
Insoluble in water.
[Al].[Ni]
85.675
Odorless
Polvo
Negro a gris
Ni:Al; 50:50 wt%
MFCD00167392
Aluminum Nickel
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
aluminio;níquel
6336846
Water reactive
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H228-H261-H372-H351-H317
Flammable solid.
In contact with water releases flammable gas.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P223-P231+P232-P281-P308+P313-P335+P334-P370+P378q-P501c
H261-H350.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:4,3; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:SUSTANCIA METÁLICA, REACTIVO EN PRESENCIA DE AGUA, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno
Nombre del producto
  • Nickel Aluminum
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .