Learn More
Bolo de níquel cromo, 6,35 mm de diámetro x 12,7 mm de longitud, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific™
40.30€ - 115.00€
CAS | 11106-97-1 |
---|---|
Fórmula molecular | CrNi |
Peso molecular (g/mol) | 110.69 |
Número MDL | MFCD00673110 |
Clave InChI | VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia |
PubChem CID | 11320920 |
SMILES | [Cr].[Ni] |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
11106-97-1 | |
110.69 | |
VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N | |
11320920 |
CrNi | |
MFCD00673110 | |
nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia | |
[Cr].[Ni] |
Especificaciones
Nickel Chromium slug | |
11106-97-1 | |
(base metálica) | |
MFCD00673110 | |
VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N | |
cromo;níquel | |
11320920 | |
Odorless | |
≈3,4 g/bolo |
6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.5 in.) length | |
Ni:Cr; 80:20 wt% | |
CrNi | |
nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia | |
[Cr].[Ni] | |
110.69 | |
99.95% | |
≈3.4g/slug |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H351-H317
Susceptible de provocar cáncer.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes