Learn More
Varilla de níquel cobre hierro manganeso, 1,27 cm de diámetro, Thermo Scientific™
126.00€ - 486.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nickel Copper Iron Manganese rod |
---|---|
Nombre de nota | 1.27cm (0.5 in.) dia., cold drawn stress relieved, ASTM B164 |
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. | Ni:Cu:Fe:Mn; 63:28 to 34:2.5 max:2 max wt% |
Número MDL | MFCD02091727 |
Peso | ≈104g/10cm |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Nickel Copper Iron Manganese rod | |
Ni:Cu:Fe:Mn; 63:28 to 34:2.5 max:2 max wt% | |
≈104g/10cm |
1.27cm (0.5 in.) dia., cold drawn stress relieved, ASTM B164 | |
MFCD02091727 | |
Varilla, ≈ 104 g/10 cm, estirada en frío con relajación de tensiones, ASTM B164 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H351-H317
Susceptible de provocar cáncer.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Nickel Copper Iron Manganese rod
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .