Learn More
Polvo de níquel, malla - 100, +99 % (base metálica sin Co), Co 0,1 % máx., Thermo Scientific Chemicals
27.84€ - 259.29€
CAS 7440-02-0
Fórmula molecular Ni
Peso molecular (g/mol) 58.69
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nombre IUPAC Níquel
SMILES [Ni]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11360699
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
000224.14
25 g
27.84€
25 g
11340699
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
000224.30
250 g
105.53€
250 g
11350699
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
000224.A1
1 kg
259.29€
1 Kg
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7440-02-0
58.69
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
935
Níquel
Ni
MFCD00011137 MFCD06798735
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CHEBI:28112
[Ni]
Especificaciones
Nickel powder
(Base metálica sin Co), Co 0,1 % máx.
MFCD00011137 MFCD06798735
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Níquel
935
≥99%
Odorless
7440-02-0
Ni
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
[Ni]
58.69
CHEBI:28112
−100 Mesh
Polvo
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H372-H351-H317
Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Susceptible de provocar cáncer.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H350-H372.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-111-4
missing translation for 'rtecsNumber' : QR5950000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
Nombre del producto
  • Raney-Nickel-Katalysator
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .