Learn More
Nitritex™ Guantes de laboratorio azules desechables y sin polvo Omega Pro-tech™ Nitritex™
Resista cortes y enganches con los guantes de laboratorio sin polvo y desechables de color azul Nitritex™ Omega Pro-Tech™. Son desechables, no estériles, sin látex, sin polvo y están disponibles en diferentes tamaños.
24.30€ - 24.40€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 2859 |
---|---|
Clasificación | EPI de categoría III: equipos de protección individual de diseño complejo |
Color | Azul |
Desechables | Single-use |
Latex Free | Sí |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12910845
|
Nitritex™
OTEBL2103-M |
M |
24.40€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12930845
|
Nitritex™
OTEBL2105-XL |
XL |
24.40€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12920845
|
Nitritex™
OTEBL2104-L |
L | N/A | ||||||
12900845
|
Nitritex™
OTEBL2102-S |
Pequeño |
24.40€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Azul
- Puño con reborde
- No estéril
- El nitrilo no contiene proteínas
- Varias tallas
Especificaciones
ISO 2859 | |
Azul | |
Sí | |
Guantes | |
Sí |
EPI de categoría III: equipos de protección individual de diseño complejo | |
Single-use | |
Nitrilo | |
Con reborde enrollado | |
240 mm |