Learn More
Greiner Bio-One Non-Vented Polystyrene Petri Dishes
Se pueden aplicar fácilmente
Marca: Greiner Bio-One 632102
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Resisten el calor hasta 60 °C
- Disponibles en versiones con y sin ventilación
- Elija entre modelos de diseño redondo estándar, placa de perfil cuadrado, modelos especiales y placas de contacto/placa OneWell™
- Apilado sencillo
- Poliestireno de cristal para un análisis óptimo mediante microscopía
Especificaciones
Desechables | |
Redondo | |
Alta | |
No | |
94 mm |
Poliestireno | |
No estéril | |
480/paquete | |
16 mm |
Título del producto
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos, a menos que se especifique lo contrario.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido