Learn More
Greiner Bio-One Non-Vented Polystyrene Petri Dishes
Se pueden aplicar fácilmente
191.00€
Especificaciones
Material | Poliestireno |
---|---|
Forma | Redondo |
Ventilación | No |
Altura (métrico) | 16 mm |
Diámetro (métrico) | 94 mm |
Código de producto | Marca | Tipo | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10567571
|
Greiner Bio-One
632102 |
Alta | No estéril | N/A | |||||
Descripción
- For long incubation periods
- Manufactured from crystal polystyrene for optimal analysis by microscopy
Especificaciones
Poliestireno | |
No | |
94 mm |
Redondo | |
16 mm |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos, a menos que se especifique lo contrario.