Learn More
Masterflex™ Conexión Luer hembra de nailon
Garantice la integridad del proceso con una trazabilidad completa de los materiales. El conector Luer hembra de nailon Cole-Parmer™ es ideal para una gran variedad de aplicaciones esenciales, incluidas jeringas o tubos pequeños. Estas conexiones se inspeccionan para comprobar que no contienen contaminantes y que son completamente trazables.
Marca: Masterflex™ 45502-04
Descripción
Todas las piezas cumplen con estrictas tolerancias dimensionales para aumentar la fiabilidad y la pureza del proceso. Elija entre una amplia gama de tamaños, desde 1,58 a 6,35 mm (de 1⁄16 a 1⁄4 pulgadas), con numerosas opciones de conexión.- Fabricado a partir de materias primas 100 % vírgenes en un entorno clase 100.000
- En conformidad con los estándares ISO 594-1
- Buena resistencia química
- Temperatura máx. de 235 °C (455 °F)
- Esterilizar en autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma
Especificaciones
ISO 9001 | |
Luer hembra × adaptador de manguera dentada de 3,17 mm (0,125 pulgadas) | |
Para tubos flexibles, reducir turbulencia de flujo, tubos semirrígidos |
Nailon | |
25/pack | |
Conexión Luer |