Learn More
Masterflex™ Conexión Luer hembra de nailon
Garantice la integridad del proceso con una trazabilidad completa de los materiales. El conector Luer hembra de nailon Cole-Parmer™ es ideal para una gran variedad de aplicaciones esenciales, incluidas jeringas o tubos pequeños. Estas conexiones se inspeccionan para comprobar que no contienen contaminantes y que son completamente trazables.
24.87€ - 62.15€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Material Nailon
Cantidad de embalaje 25/pack
Tipo de producto Conexión Luer
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Para utilizar con Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con Precio Cantidad y disponibilidad  
11745818
Ver documentos
Masterflex™
45502-00
Luer hembra × adaptador de manguera dentada de 3,17 mm (0,125 pulgadas)
62.15€
paquete de 25
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
11710089
Ver documentos
Masterflex™
45502-20
Luer hembra × adaptador de manguera dentada de 3,17 mm (0,125 pulgadas)
28.65€
paquete de 25
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 24-07-2025
Añadir a la cesta
11789609
Ver documentos
Masterflex™
45505-76
Luer hembra × rosca de sellado inferior UNF de 6,35 a 711,2 mm (de 1/4 a 28 pulgadas)
30.50€
paquete de 25
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Añadir a la cesta
11715898
Ver documentos
Masterflex™
45502-04
Luer hembra × adaptador de manguera dentada de 3,17 mm (0,125 pulgadas)
54.86€
paquete de 25
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
11848621
Ver documentos
Masterflex™
45502-08
Luer hembra × adaptador de manguera dentada de 3,17 mm (0,125 pulgadas)
24.87€
paquete de 25
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Añadir a la cesta
11726148
Ver documentos
Masterflex™
45502-22
Luer hembra × adaptador Luer hembra
28.44€
paquete de 25
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Todas las piezas cumplen con estrictas tolerancias dimensionales para aumentar la fiabilidad y la pureza del proceso. Seleccione entre una amplia gama de tamaños, de 1⁄16 " a 1⁄4 ", con una variedad de opciones de conexión
  • Fabricado a partir de materias primas 100 % vírgenes en un entorno de clase 100,000
  • Conforme con las normas ISO 594-1
  • Buena resistencia química
  • Temperatura máx. de 235 °C (455 °F)
  • Se esteriliza en autoclave, con óxido de etileno o con irradiación gamma
Especificaciones
Especificaciones
ISO 9001
Nailon
25/pack
Conexión Luer