Learn More
Agilent BioTek Objetivo de inmersión en aceite
Objetivo de inmersión de aceite para su uso con Cytation y Lionheart
Marca: Agilent BioTek 1450554
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Objetivo de inmersión de aceite para su uso con Cytation y Lionheart
Especificaciones
Plan-acromático de aceite 40X | |
Adquisición de imágenes | |
Cytation y Lionheart |