Learn More
Agilent BioTek Objetivo de inmersión en aceite
Objetivo de inmersión de aceite para su uso con Cytation y Lionheart
4550.00€ - 9935.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Adquisición de imágenes |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Cytation y Lionheart |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16502162
![]() |
Agilent BioTek
1450554 |
Plan-acromático de aceite 40X |
9935.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16572152
![]() |
Agilent BioTek
1450548 |
Objetivo de fluorita de aceite 60X |
6130.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16582152
![]() |
Agilent BioTek
1450549 |
Plan-fluorita de aceite 100X |
4550.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Objetivo de inmersión de aceite para su uso con Cytation y Lionheart
Especificaciones
Adquisición de imágenes | |
Cytation y Lionheart |