Learn More
BRAND™ Portaobjetos de cavidad de vidrio óptico
Con bordes esmerilados rectangulares.
Marca:  BRAND™ 475505
136.57 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24156" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10555602
  • 180.00€ / paquete de 50
Spotlight
Usar código promocional 24156 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Vidrio sodocálcico blanco (transparente), clase hidrolítica 3
  • Concavidad única
  • Se suministra en paquetes de 50
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
50
Vidrio sodocálcico
Portaobjetos de vidrio óptico
Transparente blanco
Esmerilados
Entre 1,2 y 1,5 mm
1