Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC Optima™ 624
Marca:  Macherey-Nagel™ 726789.30
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10167451
  • 749.00€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Especificaciones
0,8 mm
0,53 mm
G1, G2, G38
De 280 °C a 300 °C
30 m
Columna capilar para GC
Optima™ 624
Análisis ambiental
3 μm