Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC Optima™ 624
605.00€ - 1005.00€
Especificaciones
Fase estacionaria | Optima™ 624 |
---|---|
Tipo USP | G1, G2, G38 |
Tipo | Columna capilar para GC |
Intervalo de temperatura | De 280 °C a 300 °C |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10431092
|
Macherey-Nagel™
726785.25 |
25 m | 0,25 mm | 1,4 μm |
605.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10236281
|
Macherey-Nagel™
726784.25 |
25 m | 0,2 mm | 1,1 μm |
605.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10705962
|
Macherey-Nagel™
726787.25 |
25 m | 0,32 mm | 1,8 μm |
646.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10640542
|
Macherey-Nagel™
726789.25 |
25 m | 0,53 mm | 3 μm |
749.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10167451
|
Macherey-Nagel™
726789.30 |
30 m | 0,53 mm | 3 μm |
749.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10318361
|
Macherey-Nagel™
726785.50 |
50 m | 0,25 mm | 1,4 μm |
1005.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Especificaciones
Optima™ 624 | |
Columna capilar para GC | |
1 unidad |
G1, G2, G38 | |
De 280 °C a 300 °C |