Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo combinado de pH con punta de lanza Orion™ 8163BNWP ROSS™
Calcule los resultados de tres a cinco veces más precisos que los obtenidos con electrodos convencionales con este electrodo combinado de pH de punta de lanza.
Marca: Thermo Scientific™ 8163BNWP
Descripción
El electrodo combinado de pH Thermo Scientific™ Orion 8163BNWP ROSS proporciona lecturas estables para pH 0,01 en menos de 30 segundos.
Los resultados tienen una precisión entre tres y cinco veces superior a la que se alcanza con los electrodos convencionales.
Características
- Para mediciones de pH en material alimentario semisólido como queso, carne, fruta, pan y otras muestras similares
- Funciona también en el caso extremo de que la diferencia de temperatura de las muestras sea de 50 °C o más.
- Con una deriva inferior a 0,002 pH al día, la reestandarización es mínima.
Incluye:
- Frascos de 60ml de solución de llenado de electrodos ROSS, 810007.
Especificaciones
Con conector BNC resistente al agua | |
Cerámica | |
De 0 a 14 | |
Electrodo de pH de punta de lanza combinada, conector BNC resistente al agua | |
3M KCl | |
Frasco de 60 ml de solución de llenado de electrodos ROSS | |
0,01 | |
De 32 °F a 212 °F | |
20 mm |
BNC | |
Cuerpo de vidrio | |
De 0 °C a 100 °C | |
<0,002 pH/día | |
Medidor de pH estándar, conector BNC | |
ROSS | |
100 μl | |
Tipo lanceta |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.