Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo combinado de pH con punta de lanza Orion™ 8163BNWP ROSS™
Calcule los resultados de tres a cinco veces más precisos que los obtenidos con electrodos convencionales con este electrodo combinado de pH de punta de lanza.
314.53€ - 743.70€
Especificaciones
Junta Cerámica
Material Cuerpo de vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 100 °C
Desviación <0,002 pH/día
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipos de conector Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipos de conector Precio Cantidad y disponibilidad  
10304721
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
8163BNWP
BNC
743.70€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Añadir a la cesta
10793101
Ver documentos
Thermo Scientific™
8163SC
Screw Cap Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
El electrodo combinado de pH Thermo Scientific™ Orion 8163BNWP ROSS proporciona lecturas estables para pH 0,01 en menos de 30 segundos.
Los resultados tienen una precisión entre tres y cinco veces superior a la que se alcanza con los electrodos convencionales.
  • Rango de pH: de 0 a 14.
  • Intervalo de temperatura: de 0° a 100 °C
  • Referencia interna: ROSS.
  • Unión: cerámica.
  • Dimensiones: 110 mm
  • Precisión de pH: 0,01.
  • Solución de llenado: 3M KCl.
  • Punta: de lanza. Longitud: 4,5 x 20 mm
  • Material: cuerpo de vidrio.
  • Tamaño de muestras de hasta 100 μl.
  • Para mediciones de pH en material alimentario semisólido como queso, carne, fruta, pan y otras muestras similares.
  • Funciona también en el caso extremo de que la diferencia de temperatura de las muestras sea de 50 °C o más.
  • Con una deriva inferior a 0,002 pH al día, la reestandarización es mínima.
Frasco de 60 ml de solución de llenado de electrodos ROSS, 810007
Especificaciones
Especificaciones
Cerámica
De 0 a 14
<0,002 pH/día
Frasco de 60 ml de solución de llenado de electrodos ROSS
0,01
De 32 °F a 212 °F
20 mm
Cuerpo de vidrio
De 0 °C a 100 °C
3M KCl
ROSS
100 μl
Tipo lanceta
Documentos
Product Certifications
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.