Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo combinado de pH Orion™ 9104BNWP
Lleve a cabo trabajos diarios en el laboratorio con este duradero electrodo que incluye referencias de plata/cloruro de plata ampliamente utilizadas debido a su exactitud y al amplio intervalo de temperaturas que abarcan.
Marca: Thermo Scientific™ 9104SC
Descripción
El electrodo combinado de pH Thermo Scientific™ Orion 9104BNWP incluye referencias de plata/cloruro de plata, muy utilizadas debido a la exactitud y al amplio intervalo de temperaturas que abarcan.
Para uso intensivo en laboratorio.
- Material: cuerpo de vidrio, ≈bulbo endurecido≈.
- Rango de pH: de 0 a 14. Intervalo de temperatura: de 0° a 90 °C. Tipo de referencia: Ag/AgCl. Unión: cerámica. Dimensiones: 120 x 12 mm.
- Precisión de pH: 0,02
- Solución de llenado: 4M KCl con Ag/AgCl, Orion N.º de cat. 900011.
- Diámetro del cabezal: 16 mm
Frasco de 60 ml de solución de llenado de electrodos Orion, 900011
Especificaciones
Con conector de tapón roscado | |
Cerámica | |
De 0 a 14 | |
Electrodo combinado de pH | |
Ag/AgCl | |
32 ° a 194 ° F | |
120 mm | |
12 mm |
Tapón roscado | |
Cuerpo de vidrio | |
0°C a 90°C | |
KCl 4M con Ag/AgCl | |
0.0 | |
4,7 in | |
0,47 in | |
16 mm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.