Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 9104BNWP pH-Kombinationselektrode
Die Thermo Scientific™ Orion 9104BNWP pH-Kombinationselektrode besitzt ein Silber/Silberchlorid-Bezugssystem, das wegen seiner Genauigkeit und seines breiten Temperaturbereichs häufig eingesetzt wird.
164.30 CHF - 443.21 CHF
Spezifikation
Diaphragma Keramik
Material Glasschaft
pH-Bereich 0 bis 14
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C° bis 90 °C°
Art der Fülllösung 4M KCl mit Ag / AgCl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Anschlusstypen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anschlusstypen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10126620
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
9104BNWP
BNC-Anschluss Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10759741
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
9104SC
Schraubverschluss Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Führen Sie mit der Thermo Scientific™ Orion™ 9104BNWP pH-Kombinationselektrode alltägliche Laborarbeiten durch. Dieses Instrument enthält Silber-/Silberchlorid-Referenzen, die aufgrund ihrer Genauigkeit und des breiten Temperaturbereichs überall eingesetzt werden.
  • Material: Glasschaft, ≈gehärtete ≈ Spitze
  • pH-Bereich: 0 bis 14; Temperaturbereich: 0° bis 90°C Bezugssystem: Ag/AgCl Diaphragma: Keramik Abmessungen: 120 x 12 mm
  • Genauigkeit pH-Wert: 0.02
  • Fülllösung: 4M KCl mit Ag/AgCl, Orion Kat.-Nr. 900011 Kappendurchmesser: 16 mm
60 ml-Flasche Orion Elektrodenfülllösung 900011
Spezifikation
Spezifikation
Keramik
0 bis 14
4M KCl mit Ag / AgCl
0,02
4,7 in.
0.47 Zoll
16mm
Glasschaft
0 °C° bis 90 °C°
Ag/AgCl
32 °F bis 194 °F
120mm
12mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt