Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos de potasio Orion™
Mida el potasio en soluciones acuosas de forma sencilla, precisa y económica con estos electrodos.
Marca: Thermo Scientific™ 931901
Descripción
Measure potassium ions in aqueous solutions simply, accurately and economically with Thermo Scientific™ Orion™ Potassium Electrodes.
- Número de catálogo de estándares de calibración: 0,1 M KCl/921906
- Número de catálogo de ISA requerido: 931911
Especificaciones
None | |
potenciales sin desviación | |
Medidores de ISE | |
Potassium |
Módulo de repuesto para electrodo de semicelda de potasio 9319BN | |
La junta con diseño de cierre por gravedad Sure-Flow garantiza la estabilidad | |
Electrodo de ion selectivo combinado |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.