Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos de potasio Orion™
Mida el potasio en soluciones acuosas de forma sencilla, precisa y económica con estos electrodos.
350.75€ - 1748.70€
Especificaciones
Desviación potenciales sin desviación
Junta La junta con diseño de cierre por gravedad Sure-Flow garantiza la estabilidad
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Tipos de conector Para utilizar con (equipo) Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipos de conector Para utilizar con (equipo) Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
10282871
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
931901
None Medidores de ISE Electrodo de ion selectivo combinado
350.75€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Añadir a la cesta
10410643
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
9319BN
BNC Medidores de ISE Electrodo de ion selectivo combinado
1422.08€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Añadir a la cesta
10390832
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
971901
None Medidores de ISE Electrodo de ion selectivo combinado
416.07€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Añadir a la cesta
10757352
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
9719BNWP
BNC Medidores de ISE Electrodo de ion selectivo combinado
1748.70€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Measure potassium ions in aqueous solutions simply, accurately and economically with Thermo Scientific™ Orion™ Potassium Electrodes.
  • Número de catálogo de estándares de calibración: 0.1M KCl / 921906
  • Número de catálogo de ISA requerido: 931911
Garantía: 12 meses a partir de la fecha de compra por el comprador o 18 meses desde la fecha de envío del vendedor, lo que ocurra antes.
Especificaciones
Especificaciones
potenciales sin desviación
La junta con diseño de cierre por gravedad Sure-Flow garantiza la estabilidad
Documentos
Product Certifications
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.