Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos de potasio Orion™
Mida el potasio en soluciones acuosas de forma sencilla, precisa y económica con estos electrodos.
Marca:  Thermo Scientific™ 9719BNWP
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10757352
  • 1748.70€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
Measure potassium ions in aqueous solutions simply, accurately and economically with Thermo Scientific™ Orion™ Potassium Electrodes.
  • Número de catálogo de estándares de calibración: 0,1 M KCl/921906
  • Número de catálogo de ISA requerido: 931911
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
BNC
potenciales sin desviación
Medidores de ISE
Potassium
Electrodo combinado Sure-Flow de potasio con conector BNC resistente al agua
La junta con diseño de cierre por gravedad Sure-Flow garantiza la estabilidad
Electrodo de ion selectivo combinado
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.