Learn More
Cowie Technology™ Barra de agitación ovalada de PTFE
Proporciona acción de agitación estable. Estas barras de agitación magnéticas de PTFE pueden esterilizarse en autoclave. Proporciona una turbulencia óptima para matraces y recipientes de fondo redondo.
Marca: Cowie Technology™ 001.6150
Descripción
- Barra de agitación magnética estable de uso general
- Proporciona una excelente turbulencia para matraces y recipientes de fondo redondo
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Sí | |
Blanco | |
Matraces de fondo redondo | |
150 mm | |
Óvalo |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE | |
40 mm | |
1 unidad |