Learn More
Cowie Technology™ Barra de agitación ovalada de PTFE
Proporciona acción de agitación estable. Estas barras de agitación magnéticas de PTFE pueden esterilizarse en autoclave. Proporciona una turbulencia óptima para matraces y recipientes de fondo redondo.
11.00€ - 73.95€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
Color | Blanco |
Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
Cantidad | 1/Ea. |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10251952
|
Cowie Technology™
001.670.25 |
25 mm | 70 mm | N/A | |||||
10160643
|
Cowie Technology™
001.6100 |
30 mm | 100 mm |
31.35€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10464783
|
Cowie Technology™
001.6150 |
40 mm | 150 mm |
73.95€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Barra de agitación magnética estable de uso general
- Proporciona una excelente turbulencia para matraces y recipientes de fondo redondo
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Autoclavable | |
Blanco | |
1/Ea. | |
Round bottom flasks |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE | |
Oval |