Learn More
Kartell™ Barras de agitación ovaladas
Proporciona una agitación eficaz de las muestras mediante la manipulación magnética
Marca: Kartell™ 0068400
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ideal para recipientes o frascos con fondo redondo
- Adecuado para productos alimenticios
- imán con revestimiento de PTFE
- La forma ovalada es ideal para garantizar una mezcla homogénea en vasos de precipitados con fondo redondo
Especificaciones
Ideal para recipientes/frascos con fondo redondo | |
25 mm | |
10/paquete |
12 mm | |
Imán, Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Óvalo |