Learn More
Kartell™ Barras de agitación ovaladas
Proporciona una agitación eficaz de las muestras mediante la manipulación magnética
63.80€ - 117.00€
Especificaciones
Material | Imán, Politetrafluoroetileno (PTFE) |
---|---|
Cantidad | 10/paquete |
Forma | Óvalo |
Para utilizar con (equipo) | Ideal para recipientes/frascos con fondo redondo |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15865537
|
Kartell™
0068300 |
20 mm |
63.80€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15875537
|
Kartell™
0068400 |
25 mm |
74.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15885537
|
Kartell™
0068600 |
35 mm |
117.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Ideal para recipientes o frascos con fondo redondo
- Adecuado para productos alimenticios
- imán con revestimiento de PTFE
- La forma ovalada es ideal para garantizar una mezcla homogénea en vasos de precipitados con fondo redondo
Especificaciones
Imán, Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
10/paquete | |
Óvalo | |
Ideal para recipientes/frascos con fondo redondo |