Learn More
Cloruro de p-toluoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 874-60-2 | C8H7ClO | 154.6 g/mol
30.30€ - 350.00€
CAS 874-60-2
Fórmula molecular C8H7ClO
Peso molecular (g/mol) 154.6
Número MDL MFCD00000696
Clave InChI NQUVCRCCRXRJCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-toluoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methyl, p-methylbenzoyl chloride, 4-toluoyl chloride, p-toluyl chloride, p-toluic acid chloride, 4-methylbenzoic acid chloride, 4-methylbenzoylchloride, 4-methyl-benzoyl chloride, unii-092e36pwl4
PubChem CID 13405
Nombre IUPAC cloruro de 4-metilbenzoilo
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10521201
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
147980050
5 mL Frasco de vidrio
30.30€
5 ml
10666152
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
147982500
250 mL Frasco de vidrio
70.00€
250 ml
10108103
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
147980010
1 L Frasco de vidrio
195.00€
1 litro
13408378
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
147980025
2.5 L Frasco de vidrio Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
874-60-2
154.6
NQUVCRCCRXRJCK-UHFFFAOYSA-N
13405
CC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
C8H7ClO
MFCD00000696
p-toluoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methyl, p-methylbenzoyl chloride, 4-toluoyl chloride, p-toluyl chloride, p-toluic acid chloride, 4-methylbenzoic acid chloride, 4-methylbenzoylchloride, 4-methyl-benzoyl chloride, unii-092e36pwl4
cloruro de 4-metilbenzoilo
Especificaciones
p-Toluoyl chloride
874-60-2
Incoloro a marrón
225.0°C to 227.0°C
Auténtico
C8H7ClO
1.5525 to 1.5545
09,486
p-toluoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methyl, p-methylbenzoyl chloride, 4-toluoyl chloride, p-toluyl chloride, p-toluic acid chloride, 4-methylbenzoic acid chloride, 4-methylbenzoylchloride, 4-methyl-benzoyl chloride, unii-092e36pwl4
NQUVCRCCRXRJCK-UHFFFAOYSA-N
cloruro de 4-metilbenzoilo
13405
98%
98%
-2.0°C
1.1600g/mL
82°C
98%
CH3C6H4COCl
MFCD00000696
1.16
Solubility in water: decomposes.
CC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
154.6
154.6
Líquido
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
Declaración de GHS P
En CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
Llevar protección para los ojos/máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y es fácil hacerlo.
Continuar aclarando
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 212-864-8
missing translation for 'rtecsNumber' : XV1660000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
Nombre del producto
  • p-Toluoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.