Learn More
Periodic Acid, puriss p.a, ACS, ≥99.0% (RT), Honeywell™ Fluka™
puriss. p.a., ACS reagent, for oxidimetric titration, crystallized,≥99.0% (RT)
106.65€ - 1235.40€
CAS 10450-60-9
Fórmula molecular H5IO6
Peso molecular (g/mol) 227.94
Número MDL MFCD00011344
Clave InChI TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
PubChem CID 25289
ChEBI CHEBI:29150
SMILES O[I](O)(O)(O)(O)=O
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
15657060
Ver documentos
Honeywell-Fluka
77310-25G
25 g Frasco de vidrio Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15647060
Ver documentos
Honeywell-Fluka
77310-100G
100 g Frasco de vidrio Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15667060
SDS Ver documentos
Honeywell Research Chemicals
77312-100G
100 g Glass bottle Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15677060
SDS Ver documentos
Honeywell Research Chemicals
77312-500G
500 g Glass bottle Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
10450-60-9
227.94
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
25289
O[I](O)(O)(O)(O)=O
H5IO6
MFCD00011344
orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
CHEBI:29150
Especificaciones
Periodic acid
10450-60-9
Sólido
UN3085
Soluble in water
O[I](O)(O)(O)(O)=O
227.94
CHEBI:29150
≥99.0% (RT)
Blanco
H5IO6
MFCD00011344
orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
pentahidroxi(oxo)-$l^{7}-yodano
25289
227.94g/mol
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P220-P280-P305 + P351 + P338-P310
missing translation for 'dotInformation' : 8(5.1) / PGII
missing translation for 'rtecsNumber' : 233-937-0