Learn More
Wheaton™ Viales de centelleo líquido de PET
Para un rendimiento óptimo en el laboratorio. Los viales de centelleo líquido de PET Wheaton™ ofrecen baja permeabilidad a disolventes y recuentos de fondo mínimos.
Marca:  Wheaton™ 986744
478.76 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10517724
  • 479.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envoi: 27-05-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Con tapones acoplados
  • Disponible sin revestimiento o con revestimiento de polietileno con espuma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sin septum
PET
Polipropileno
61 mm
Vial de centelleo
27 mm
20 mL
Tapón de rosca
1000/Paq.
22-400