Learn More
Wheaton™ Viales de centelleo líquido de PET
Para un rendimiento óptimo en el laboratorio. Los viales de centelleo líquido de PET Wheaton™ ofrecen baja permeabilidad a disolventes y recuentos de fondo mínimos.
268.00€ - 479.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 27 mm |
---|---|
Material | PET |
Volumen (métrico) | 20 mL |
Material del cierre | Polipropileno |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10671474
|
Wheaton™
986750 |
Polietileno expandido |
268.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envoi: 12-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10517724
|
Wheaton™
986744 |
Sin septum |
479.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 08-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Con tapones acoplados
- Disponible sin revestimiento o con revestimiento de polietileno con espuma
Especificaciones
27 mm | |
20 mL | |
Tapón de rosca | |
Vial de centelleo |
PET | |
Polipropileno | |
61 mm | |
22-400 |