Learn More
Wheaton™ Viales de centelleo líquido de PET
Para un rendimiento óptimo en el laboratorio. Los viales de centelleo líquido de PET Wheaton™ ofrecen baja permeabilidad a disolventes y recuentos de fondo mínimos.
Marca: Wheaton™ 986750
266.62 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Con tapones acoplados
- Disponible sin revestimiento o con revestimiento de polietileno con espuma
Especificaciones
Polietileno expandido | |
PET | |
Polipropileno | |
61 mm | |
Vial de centelleo |
27 mm | |
20 mL | |
Tapón de rosca | |
500/Paq. | |
22-400 |