Learn More
Masterflex™ Accesorio dentado del adaptador de rosca de PFA
Proporcionamos un montaje rápido y sencillo al conectar una rosca NPT macho a una manguera dentada.
Marca:  Masterflex™ 06383-93
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11709337
  • 66.20€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Descripción
  • Conecte las trayectorias del líquido sin necesidad de herramientas
  • Deslice los tubos flexibles o la manguera en la púa para crear un sello que normalmente resiste presiones de hasta 2 bar
  • No hay fugas, restricciones de flujo ni tiempo de inactividad costoso
  • Esterilización mediante autoclave u óxido de etileno (ETO)
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
NPTM de 6,35 mm (1/4 pulgadas) × tubos con DI de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
Autoclave u óxido de etileno
Racor dentado
PFA
1 unidad
NPTM de 1/4 pulg