Learn More
Masterflex™ Accesorio dentado del adaptador de rosca de PFA
Proporcionamos un montaje rápido y sencillo al conectar una rosca NPT macho a una manguera dentada.
59.20€ - 66.20€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material PFA
Cantidad de embalaje 1 unidad
Método de esterilización Autoclave u óxido de etileno
Tipo de producto Racor dentado
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Para utilizar con Tamaño de rosca Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con Tamaño de rosca Precio Cantidad y disponibilidad  
11709337
Ver documentos
Masterflex™
06383-93
NPTM de 6,35 mm (1/4 pulgadas) × tubos con DI de 9,52 mm (3/8 pulgadas) NPTM de 1/4 pulg
66.20€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Añadir a la cesta
11719337
Ver documentos
Masterflex™
06383-94
NPTM de 9,52 mm (3/8 pulgadas) × tubos con DI de 9,52 mm (3/8 pulgadas) NPTM de 3/8 pulg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Connect fluid paths without the use of tools
  • Slip flexible tubing or hose onto the barb to create a seal that typically holds pressures up to 30 psi (2 bar)
  • No leaks, flow restrictions or costly downtime
  • Sterilization through autoclaving or ethylene oxide (ETO)
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
1 unidad
Racor dentado
PFA
Autoclave u óxido de etileno