Learn More
Indicador rojo de fenol, reactivo ACS, Honeywell™ Fluka™
Indicador, reactivo ACS
66.39€ - 344.06€
CAS | 143-74-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C19H14O5S |
Peso molecular (g/mol) | 354.38 |
Número MDL | MFCD00003552 |
Clave InChI | BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | Phenolsulfonphthalein |
PubChem CID | 4766 |
ChEBI | CHEBI:31991 |
Nombre IUPAC | 4-[3-(4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenol |
SMILES | OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15653830
|
Honeywell-Fluka
32661-10G |
10 g | Frasco de vidrio |
66.39€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15663830
|
Honeywell-Fluka
32661-25G |
25 g | Frasco de vidrio |
92.44€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15643830
|
Honeywell-Fluka
32661-100G |
100 g | Frasco de vidrio |
344.06€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
143-74-8 | |
354.38 | |
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N | |
4766 | |
4-[3-(4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenol |
C19H14O5S | |
MFCD00003552 | |
Phenolsulfonphthalein | |
CHEBI:31991 | |
OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1 |
Especificaciones
Phenol Red | |
C19H14O5S | |
NONH for all modes of transport | |
Phenolsulfonphthalein | |
OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1 | |
354.38 | |
CHEBI:31991 | |
Reactivo ACS | |
Rojo |
143-74-8 | |
MFCD00003552 | |
326470 | |
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N | |
4-[3-(4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenol | |
4766 | |
354.38g/mol | |
6.8 to 8.2 (yellow to red) | |
Polvo |
Seguridad y manipulación
P261-P305 + P351 + P338
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 205-609-7
missing translation for 'rtecsNumber' : SJ7490000.