Learn More
SymLine™ Piezas de conexión de tuberías
El sistema de tuberías SymLine proporciona la conexión con el punto central de recogida. Coloque el contenedor/recipiente de recogida allí donde lo desee: ¡el sistema de tuberías puede configurarse exactamente para adaptarse a sus necesidades!
Marca: SymLine™ 106426
202.55 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Especificaciones
3 x 32 mm (f) | |
Pieza en T | |
Anillo de sellado PTFE-EL y tuerca moleteada | |
Tubos de conexión con un diámetro externo de 32 mm | |
32 mm |
Negro | |
118 mm | |
HDPE-EC | |
Sistema de tubos con SymLine; FlexTube y FlexTubePro, conectores, distribuidores y desconexión | |
Conexión para el sistema de tuberías |