Learn More
Platino, 1 % en polvo de polietilenimina/SiO2, Thermo Scientific™
Reacciones de reducción
65.30€ - 249.00€
CAS | 7440-06-4 |
---|---|
Fórmula molecular | Pt |
Peso molecular (g/mol) | 195.08 |
Número MDL | MFCD00011179 |
Clave InChI | BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion |
PubChem CID | 23939 |
ChEBI | CHEBI:33400 |
Nombre IUPAC | Platino |
SMILES | [Pt] |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
7440-06-4 | |
195.08 | |
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N | |
23939 | |
Platino |
Pt | |
MFCD00011179 | |
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion | |
CHEBI:33400 | |
[Pt] |
Especificaciones
Platinum | |
7440-06-4 | |
Pt | |
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion | |
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N | |
Platino | |
23939 | |
Odorless |
1% on polyethyleneimine/SiO2 | |
Polvo de malla 40-200 | |
MFCD00011179 | |
Soluble in aqua regia. Insoluble in water,mineral acids and organic acids. | |
[Pt] | |
195.08 | |
CHEBI:33400 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H332-H335
Harmful if inhaled.
May cause respiratory irritation.
P261-P285-P304+P341-P342+P311-P501c
H334
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes